Merck
JWPH3249C38A
J & W Pharmlab LLC
2-Cyano-4,6-difluoro-benzoic acid methyl ester
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 2-cyano-4,6-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H5F2NO2/c1-14-9(13)8-5(4-12)2-6(10)3-7(8)11/h2-3H,1H3
Klucz InChI
KXHCFMMDVWPMMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0865
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0865
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)