Kluczowe dokumenty
ELGH9602CB7E
Exelgen Discovery Ltd.
(3-Methyl-1-benzothien-2-yl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.27
Numer MDL:
Iupac Name
(3-methyl-1-benzothien-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H10O2S/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)14-10(7)6-11(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
MFVMWBIORCNCNB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)