Merck
ENAH98EFD854
Enamine
1-bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304
Numer MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrF4NO3/c8-3-1-6(16-7(10,11)12)5(13(14)15)2-4(3)9/h1-2H
Klucz InChI
DKKNBJOLGKBVCM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355832
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355832
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)