Merck
ENAH98EF5B04
Enamine
5-bromo-4,4-difluoropent-1-ene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.01
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-4,4-difluoropent-1-ene
Inchi Code
1S/C5H7BrF2/c1-2-3-5(7,8)4-6/h2H,1,3-4H2
Klucz InChI
URBVGCGRCKWPLU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032257
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7032257
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)