Merck
ENAH98BAA94B
Enamine
5-iodopentanoic acid
Wybierz wielkość
100 MG
980,55 zł
250 MG
1314,00 zł
500 MG
2285,10 zł
1 G
2981,25 zł
2.5 G
5654,70 zł
5 G
8263,80 zł
10 G
12 159,90 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6479271-100MG
980,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
980,55 zł
250 MG
1314,00 zł
500 MG
2285,10 zł
1 G
2981,25 zł
2.5 G
5654,70 zł
5 G
8263,80 zł
10 G
12 159,90 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.03
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-6479271-100MG
980,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
56-58
Iupac Name
5-iodopentanoic acid
Inchi Code
1S/C5H9IO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
Klucz InChI
RBFGSILNBZJPFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479271
Melting Point
56-58
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479271
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)