Merck
ENAH98BAA806
Enamine
3,3,3-trifluoro-2-(sulfanylmethyl)propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.14
Numer MDL:
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-2-(sulfanylmethyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C4H5F3O2S/c5-4(6,7)2(1-10)3(8)9/h2,10H,1H2,(H,8,9)
Klucz InChI
LZTCBZBNEBUGFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1242125
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1242125
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)