Merck
ENAH98BA9971
Enamine
methyl 9-bromo-9H-fluorene-9-carboxylate
Wybierz wielkość
100 MG
1678,95 zł
250 MG
2398,50 zł
500 MG
3784,95 zł
1 G
4849,65 zł
2.5 G
9512,10 zł
5 G
14 069,25 zł
10 G
20 866,95 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-37440874-100MG
1678,95 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1678,95 zł
250 MG
2398,50 zł
500 MG
3784,95 zł
1 G
4849,65 zł
2.5 G
9512,10 zł
5 G
14 069,25 zł
10 G
20 866,95 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.16
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-37440874-100MG
1678,95 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
mp
108-111
Iupac Name
methyl 9-bromo-9H-fluorene-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H11BrO2/c1-18-14(17)15(16)12-8-4-2-6-10(12)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
Klucz InChI
LPFNZUQDSQYWTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37440874
Melting Point
108-111
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37440874
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)