Kluczowe dokumenty
ENAH98BA9746
Enamine
3,4,4-trifluorobut-3-en-1-ol
About This Item
Iupac Name
3,4,4-trifluoro-3-buten-1-ol
Inchi Code
1S/C4H5F3O/c5-3(1-2-8)4(6)7/h8H,1-2H2
Klucz InChI
PCYKQGRAPGQQCB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7587563
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7587563
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)