Merck
ENAH987FAA3F
Enamine
2-{8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ylidene}acetic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.7
Numer MDL:
Iupac Name
(8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ylidene)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO2.ClH/c1-11-8-2-3-9(11)5-7(4-8)6-10(12)13;/h6,8-9H,2-5H2,1H3,(H,12,13);1H
Klucz InChI
DAPCPIZJTRLWDC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121047
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121047
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)