Merck
ENAH98521AED
Enamine
potassium trifluoro(isoquinolin-6-yl)boranuide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.06
Numer MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(isoquinolin-6-yl)borate
Inchi Code
1S/C9H6BF3N.K/c11-10(12,13)9-2-1-8-6-14-4-3-7(8)5-9;/h1-6H;/q-1;+1
Klucz InChI
YHMRPEZLHYKXIX-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
[K+]
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5198943
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)