Kluczowe dokumenty
ENAH9851C186
Enamine
1-{bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}propan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.18
Iupac Name
1-(bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)propan-1-one
Inchi Code
1S/C8H12O/c1-2-7(9)8-3-6(4-8)5-8/h6H,2-5H2,1H3/t6-,8-
Klucz InChI
CFNXTSMGZVQWGF-FKQCQYRASA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37374101
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)