Merck
ENAH984B763B
Enamine
3-(benzyloxy)pentane-1,5-diol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.27
Numer MDL:
Iupac Name
3-(benzyloxy)pentane-1,5-diol
Inchi Code
1S/C12H18O3/c13-8-6-12(7-9-14)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14H,6-10H2
Klucz InChI
UBXWZNLNPHUGMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7239911
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7239911
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)