Merck
ENAH97BFD797
Enamine
3-acetamido-5-nitrobenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.17
Numer MDL:
Iupac Name
3-(acetylamino)-5-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O5/c1-5(12)10-7-2-6(9(13)14)3-8(4-7)11(15)16/h2-4H,1H3,(H,10,12)(H,13,14)
Klucz InChI
PXAFGNQRBIXGLM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11701650
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)