Merck
ENAH97BD0B11
Enamine
methyl 2-aminobicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.66
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-aminobicyclo[2.1.1]hexane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c1-11-7(10)8(9)4-5-2-6(8)3-5;/h5-6H,2-4,9H2,1H3;1H
Klucz InChI
PUQSZVNVTFTNCK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28256511
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28256511
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)