Merck
ENAH97A1869E
Enamine
2-bromo-2-cyclohexylacetic acid
Wybierz wielkość
100 MG
951,30 zł
250 MG
1273,05 zł
500 MG
1893,15 zł
1 G
2367,00 zł
2.5 G
3507,75 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-2355976-100MG
951,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
951,30 zł
250 MG
1273,05 zł
500 MG
1893,15 zł
1 G
2367,00 zł
2.5 G
3507,75 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.09
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-2355976-100MG
951,30 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
91-92
Iupac Name
bromo(cyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H13BrO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
HQZXUBBDWRDPCS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2355976
Melting Point
91-92
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2355976
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)