Merck
ENAH97A18296
Enamine
1,7-naphthyridin-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
259-260
Iupac Name
[1,7]naphthyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C8H7N3/c9-7-2-4-11-8-5-10-3-1-6(7)8/h1-5H,(H2,9,11)
Klucz InChI
PHFKUTFUFKZJMV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296865
Melting Point
259-260
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-296865
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)