Merck
ENAH97A17DCC
Enamine
4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]cyclohexan-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.3
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy)cyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C12H21NO2/c14-11-3-5-12(6-4-11)15-10-9-13-7-1-2-8-13/h12H,1-10H2
Klucz InChI
VCXKJKKZOOBWDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2012318
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2012318
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)