Merck
ENAH97A17D7D
Enamine
methyl 4-(pyrimidin-2-yloxy)benzoate
Wybierz wielkość
100 MG
565,20 zł
250 MG
723,15 zł
500 MG
1021,50 zł
1 G
1249,65 zł
2.5 G
2033,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7412073-100MG
565,20 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
565,20 zł
250 MG
723,15 zł
500 MG
1021,50 zł
1 G
1249,65 zł
2.5 G
2033,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.22
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7412073-100MG
565,20 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
methyl 4-(2-pyrimidinyloxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10N2O3/c1-16-11(15)9-3-5-10(6-4-9)17-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3
Klucz InChI
QPLXGVPDVXGPLS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7412073
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7412073
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)