Merck
ENAH961CEBAC
Enamine
N,N,5,6-tetramethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.3
Numer MDL:
Iupac Name
N,N,5,6-tetramethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C10H13N3S/c1-6-7(2)14-10-8(6)9(13(3)4)11-5-12-10/h5H,1-4H3
Klucz InChI
YFDMPSHJDVETSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3513200
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3513200
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)