Merck
ENAH961CEB28
Enamine
2-hydrazinyl-2-methylpropanoic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.6
Numer MDL:
Iupac Name
2-hydrazineyl-2-methylpropanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10N2O2.ClH/c1-4(2,6-5)3(7)8;/h6H,5H2,1-2H3,(H,7,8);1H
Klucz InChI
VMDDDSQRZYPMEC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7606184
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7606184
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)