Merck
ENAH961CEAC4
Enamine
6-chloro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-carbonitrile
Wybierz wielkość
50 MG
1904,85 zł
100 MG
2741,40 zł
250 MG
3823,65 zł
500 MG
5917,95 zł
1 G
7526,70 zł
2.5 G
14 552,55 zł
5 G
21 438,00 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-133665-50MG
1904,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1904,85 zł
100 MG
2741,40 zł
250 MG
3823,65 zł
500 MG
5917,95 zł
1 G
7526,70 zł
2.5 G
14 552,55 zł
5 G
21 438,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.63
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-133665-50MG
1904,85 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
6-chloro-4-chromanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c11-8-1-2-10-9(5-8)7(6-12)3-4-13-10/h1-2,5,7H,3-4H2
Klucz InChI
PLPYVXJDZSNAFO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133665
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133665
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)