Merck
ENAH961CEA1D
Enamine
2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazole-5-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-hydroxybenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4N2OS/c9-4-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)12-7/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
NPUVJAZRDVCYPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7968406
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7968406
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)