Merck
ENAH961CE9E1
Enamine
1-(2,3-dihydro-1H-indol-4-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.13
Numer MDL:
Iupac Name
indolin-4-ylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.2ClH/c10-6-7-2-1-3-9-8(7)4-5-11-9;;/h1-3,11H,4-6,10H2;2*1H
Klucz InChI
DLDBRCVDZPRACZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692730
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692730
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)