Merck
ENAH961CE80E
Enamine
(3-amino-2-methylpentyl)dimethylamine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.18
Numer MDL:
Iupac Name
N1,N1,2-trimethylpentane-1,3-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H20N2.2ClH/c1-5-8(9)7(2)6-10(3)4;;/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3;2*1H
Klucz InChI
BNIISJDBDVCWHU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701322
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701322
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)