Merck
ENAH961CE66E
Enamine
2-hydroxy-3-methyl-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
Numer MDL:
mp
168-173
Iupac Name
2-hydroxy-3-methylnaphthoquinone
Inchi Code
1S/C11H8O3/c1-6-9(12)7-4-2-3-5-8(7)11(14)10(6)13/h2-6H,1H3
Klucz InChI
XGQIWAFRNOGWHB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273208
Melting Point
168-173
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273208
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)