Merck
ENAH961CE309
Enamine
methyl 3-(pyrazin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.19
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-(pyrazin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N4O2/c1-15-9(14)6-4-12-13-8(6)7-5-10-2-3-11-7/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
VGKYKNJCQYTDHX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22025731
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22025731
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)