Merck
ENAH961CE277
Enamine
4-methoxy-5-methylthiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.2
Numer MDL:
mp
123-125
Iupac Name
4-methoxy-5-methyl-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-4-6(10-2)5(3-11-4)7(8)9/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Klucz InChI
PAHHUDQDSZQVGA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6778446
Melting Point
123-125
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6778446
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)