Merck
ENAH961CE19C
Enamine
2-(isoquinolin-7-yl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.66
Numer MDL:
Iupac Name
2-(isoquinolin-7-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H9NO2.ClH/c13-11(14)6-8-1-2-9-3-4-12-7-10(9)5-8;/h1-5,7H,6H2,(H,13,14);1H
Klucz InChI
QXMLBQNAECSQHC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27734947
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27734947
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)