Merck
ENAH961CE14E
Enamine
4-[1-(prop-2-enoyl)pyrrolidin-2-yl]benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.28
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-(1-acryloylpyrrolidin-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H15NO3/c1-2-13(16)15-9-3-4-12(15)10-5-7-11(8-6-10)14(17)18/h2,5-8,12H,1,3-4,9H2,(H,17,18)
Klucz InChI
JDLBAZMTDDOGPL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695407
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695407
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)