Merck
ENAH961CE0FF
Enamine
4-(2-methyl-1,8-naphthyridin-3-yl)butanoic acid
Wybierz wielkość
50 MG
1776,15 zł
100 MG
2542,50 zł
250 MG
3548,70 zł
500 MG
5479,20 zł
1 G
6965,10 zł
2.5 G
13 458,60 zł
5 G
19 817,55 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-27735840-50MG
1776,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1776,15 zł
100 MG
2542,50 zł
250 MG
3548,70 zł
500 MG
5479,20 zł
1 G
6965,10 zł
2.5 G
13 458,60 zł
5 G
19 817,55 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.27
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-27735840-50MG
1776,15 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
4-(2-methyl-1,8-naphthyridin-3-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-9-10(4-2-6-12(16)17)8-11-5-3-7-14-13(11)15-9/h3,5,7-8H,2,4,6H2,1H3,(H,16,17)
Klucz InChI
CHCQBBWLZNOAGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735840
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735840
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)