Merck
ENAH961CDFD9
Enamine
potassium trifluoro(4-methylpentyl)boranuide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.07
Numer MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(4-methylpentyl)borate
Inchi Code
1S/C6H13BF3.K/c1-6(2)4-3-5-7(8,9)10;/h6H,3-5H2,1-2H3;/q-1;+1
Klucz InChI
VJZFHAXJIRGJGP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6248822
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6248822
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)