Merck
ENAH961CDF68
Enamine
2-[7-(methoxycarbonyl)-1-oxo-1,2-dihydrophthalazin-2-yl]acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.22
Numer MDL:
Iupac Name
2-(7-(methoxycarbonyl)-1-oxophthalazin-2(1H)-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O5/c1-19-12(18)7-2-3-8-5-13-14(6-10(15)16)11(17)9(8)4-7/h2-5H,6H2,1H3,(H,15,16)
Klucz InChI
MHSWSZVONVVAKF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148883
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148883
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)