Merck
ENAH961CDF4B
Enamine
5-(ethoxycarbonyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrobromide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.12
Numer MDL:
Iupac Name
5-(ethoxycarbonyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrobromide
Inchi Code
1S/C11H10N2O4.BrH/c1-2-17-11(16)8-4-3-5-9-12-7(10(14)15)6-13(8)9;/h3-6H,2H2,1H3,(H,14,15);1H
Klucz InChI
RLMFDEBHOAOMJB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27699430
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27699430
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)