Merck
ENAH961CDF36
Enamine
1-(3-bromophenyl)spiro[3.3]heptane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.17
Numer MDL:
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)spiro[3.3]heptane
Inchi Code
1S/C13H15Br/c14-11-4-1-3-10(9-11)12-5-8-13(12)6-2-7-13/h1,3-4,9,12H,2,5-8H2
Klucz InChI
VXKGRNAVPYSQDH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702396
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702396
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)