Merck
ENAH961CDF31
Enamine
tert-butyl 3-amino-5H,6H,7H,8H,9H-imidazo[1,2-d][1,4]diazepine-7-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.78
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-5,6,8,9-tetrahydro-7H-imidazo[1,2-d][1,4]diazepine-7-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H20N4O2.ClH/c1-12(2,3)18-11(17)15-5-4-10-14-8-9(13)16(10)7-6-15;/h8H,4-7,13H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
XAUSYQVFKINRHE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736152
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736152
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)