Merck
ENAH961CDF1E
Enamine
tert-butyl N-[2-(aminomethyl)-1,3-dihydroxypropan-2-yl]carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.27
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-amino-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H20N2O4/c1-8(2,3)15-7(14)11-9(4-10,5-12)6-13/h12-13H,4-6,10H2,1-3H3,(H,11,14)
Klucz InChI
ZUGQBQUAEKPWHV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27147215
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27147215
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)