Merck
ENAH961CDDF7
Enamine
1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-oxocyclobutane-1-carboxylic acid
Wybierz wielkość
50 MG
1799,55 zł
100 MG
2577,60 zł
250 MG
3589,65 zł
500 MG
5543,55 zł
1 G
7047,00 zł
2.5 G
13 616,55 zł
5 G
20 045,70 zł
10 G
29 633,85 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-312966-50MG
1799,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1799,55 zł
100 MG
2577,60 zł
250 MG
3589,65 zł
500 MG
5543,55 zł
1 G
7047,00 zł
2.5 G
13 616,55 zł
5 G
20 045,70 zł
10 G
29 633,85 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.23
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-312966-50MG
1799,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
1-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-oxocyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H15NO5/c1-9(2,3)16-8(15)11-10(7(13)14)4-6(12)5-10/h4-5H2,1-3H3,(H,11,15)(H,13,14)
Klucz InChI
NQIGGHBWBJDQIB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312966
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312966
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)