Merck
ENAH961CD925
Enamine
1-bromo-3-(2-methanesulfonylethyl)cyclobutane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.15
Numer MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-(2-(methylsulfonyl)ethyl)cyclobutane
Inchi Code
1S/C7H13BrO2S/c1-11(9,10)3-2-6-4-7(8)5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
GESQMLCQVBHNCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695500
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695500
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)