Merck
ENAH961CD90E
Enamine
(3-bromopropyl)tributylazanium bromide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.24
Numer MDL:
Iupac Name
N-(3-bromopropyl)-N,N-dibutyl-1-butanaminium bromide
Inchi Code
1S/C15H33BrN.BrH/c1-4-7-12-17(13-8-5-2,14-9-6-3)15-10-11-16;/h4-15H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
DXXFPUGJLQDNNT-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
RT
Salt Data
[Br-]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18634665
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18634665
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)