Merck
ENAH961CD66E
Enamine
tert-butyl N-[2-hydroxy-2-(naphthalen-2-yl)ethyl]carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.36
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 2-hydroxy-2-(2-naphthyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C17H21NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-11-15(19)14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-10,15,19H,11H2,1-3H3,(H,18,20)
Klucz InChI
WCGMORNUMWJZGG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6201451
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6201451
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)