Merck
ENAH961CD643
Enamine
3-methylhexa-2,5-dien-1-ol
Wybierz wielkość
50 MG
2969,55 zł
100 MG
3817,80 zł
250 MG
5362,20 zł
500 MG
8334,00 zł
1 G
10 633,05 zł
2.5 G
20 648,25 zł
5 G
30 447,00 zł
10 G
45 048,60 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7136884-50MG
2969,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
2969,55 zł
100 MG
3817,80 zł
250 MG
5362,20 zł
500 MG
8334,00 zł
1 G
10 633,05 zł
2.5 G
20 648,25 zł
5 G
30 447,00 zł
10 G
45 048,60 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.17
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-7136884-50MG
2969,55 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
(E)-3-methylhexa-2,5-dien-1-ol
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-3-4-7(2)5-6-8/h3,5,8H,1,4,6H2,2H3/b7-5+
Klucz InChI
NMSPFMZHXLPNEI-FNORWQNLSA-N
temp. przechowywania
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7136884
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7136884
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)