Merck
ENAH961CD605
Enamine
{6,9-dioxa-2-azaspiro[4.5]decan-7-yl}methanol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.67
Numer MDL:
Iupac Name
(6,9-dioxa-2-azaspiro[4.5]decan-7-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO3.ClH/c10-3-7-4-11-6-8(12-7)1-2-9-5-8;/h7,9-10H,1-6H2;1H
Klucz InChI
SJEBPEQCNCFXJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692204
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692204
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)