Merck
ENAH961CD54E
Enamine
5,6,7,8-tetrahydroisoquinolin-8-ol
Wybierz wielkość
100 MG
1661,40 zł
250 MG
2369,25 zł
500 MG
3720,60 zł
1 G
4773,60 zł
2.5 G
9354,15 zł
5 G
13 841,10 zł
10 G
20 521,80 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-4999460-100MG
1661,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1661,40 zł
250 MG
2369,25 zł
500 MG
3720,60 zł
1 G
4773,60 zł
2.5 G
9354,15 zł
5 G
13 841,10 zł
10 G
20 521,80 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-4999460-100MG
1661,40 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
mp
70-72
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-8-isoquinolinol
Inchi Code
1S/C9H11NO/c11-9-3-1-2-7-4-5-10-6-8(7)9/h4-6,9,11H,1-3H2
Klucz InChI
UWXHNUMFKYNDOJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4999460
Melting Point
70-72
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4999460
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)