Merck
ENAH961CD512
Enamine
6-fluorospiro[3.3]heptane-2-carboxamide
Wybierz wielkość
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-27686524-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1963,35 zł
100 MG
2823,30 zł
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.19
Numer MDL:
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-27686524-50MG
1963,35 zł
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Iupac Name
6-fluorospiro[3.3]heptane-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H12FNO/c9-6-3-8(4-6)1-5(2-8)7(10)11/h5-6H,1-4H2,(H2,10,11)
Klucz InChI
QTURJSPXZKNPEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686524
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686524
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)