Merck
ENAH961CD48F
Enamine
5-iodo-6-methylpyrimidin-4-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.01
Numer MDL:
mp
238-239
Iupac Name
5-iodo-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C5H5IN2O/c1-3-4(6)5(9)8-2-7-3/h2H,1H3,(H,7,8,9)
Klucz InChI
XHNGJGWIEPTDEH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96023
Melting Point
238-239
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96023
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)