Merck
ENAH961CD40C
Enamine
4-bromo-1-ethynylisoquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.08
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-ethynylisoquinoline
Inchi Code
1S/C11H6BrN/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)10(12)7-13-11/h1,3-7H
Klucz InChI
BXVPJRQAJYEHBV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735224
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735224
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)