Merck
ENAH961CD3D8
Enamine
5-(propan-2-yl)pyridine-3-carbaldehyde hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.65
Numer MDL:
Iupac Name
5-isopropylnicotinaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c1-7(2)9-3-8(6-11)4-10-5-9;/h3-7H,1-2H3;1H
Klucz InChI
ROKFAYOOUHWDRJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736223
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27736223
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)