Merck
ENAH961CD3D2
Enamine
3-bromo-5-iodothiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.94
Numer MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-iodothiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H2BrIOS/c6-3-1-5(7)9-4(3)2-8/h1-2H
Klucz InChI
BJQLWDBWQMPKTO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721151
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721151
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)