Merck
ENAH961CD3CD
Enamine
3-(6-bromopyridin-3-yl)oxetan-3-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.06
Numer MDL:
Iupac Name
3-(6-bromopyridin-3-yl)oxetan-3-ol
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c9-7-2-1-6(3-10-7)8(11)4-12-5-8/h1-3,11H,4-5H2
Klucz InChI
FLFASCRHTCVFJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695688
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695688
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)