Merck
ENAH961CD3AE
Enamine
(1s,3s)-3-amino-1-(4-fluorophenyl)cyclobutan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.21
Numer MDL:
Iupac Name
(1s,3s)-3-amino-1-(4-fluorophenyl)cyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H12FNO/c11-8-3-1-7(2-4-8)10(13)5-9(12)6-10/h1-4,9,13H,5-6,12H2/t9-,10+
Klucz InChI
CHDPSRSEKZHNLE-AOOOYVTPSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716117
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716117
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)